Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Dempo
Seguridad extrema en temperaturas extremas. Botas de piel ligeras de fácil apertura y cierre con suela de goma y poliuretano de doble densidad. La suela de caucho de nitrilo repele los productos químicos y las sustancias corrosivas, incluso los metales líquidos y fundidos. Resisten el calor hasta 300 °C
Marca: Emma Safety Footwear MM58384843
Detalles adicionales : Peso : 2.37200kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Dempo | |
Cuero | |
Acero |
Negro | |
Lengüeta forrada con Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
43 |