Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 16 x 25 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 16 x 25 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca: Fisherbrand™
13.31 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12240kg
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de - 40 a + 140 °C).
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Azul | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
1 | |
120 x 122 x 92 mm | |
122 mm | |
25 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (25 mm) | |
16 | |
Tubos de ensayo de 10 a 18 ml | |
8/paquete | |
120 mm | |
92 mm |