Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Low Profile Bench Scale, Models TD52XW QR
La serie Defender 5000 de OHAUS es ideal para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la producción, el embalaje, el inventario y el transporte. Construida de forma duradera y equipada con características avanzadas.
Marca: OHAUS™ 30461566
Detalles adicionales : Peso : 9.24000kg
Descripción
- Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
- Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor, célula de carga IP67 e indicador IP68.
- Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
- Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50 000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
- Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
Especificaciones
20 horas con batería recargable | |
Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes | |
LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles | |
D52XW15WQDR5-M | |
De -10 °C a +40 °C | |
588 x 305 x 122 mm |
Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real | |
6,00 kg, 15,00 kg | |
2,000000 g, 5,000000 g | |
Indicador IP68 de acero inoxidable, célula de carga IP67 | |
Gramo, kilogramo, toneladas métricas | |
9,240 kg |