Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica profunda sin gradilla inferior
Utilice estas bandejas para usos universales de laboratorio o almacenamiento. La bandeja fotográfica profunda sin gradilla inferior Buerkle™ se ha fabricado con PVC de alta calidad y está disponible en modelos con profundidad o huecos en 3 colores atractivos y muy brillantes: blanco, rojo y negro.
Marca: Buerkle™ 4207-3040
104.71 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.46650kg
Descripción
- PVC
- Lados gruesos, a prueba de roturas
- Resistente a ácidos y álcalis
- El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
- No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a temperaturas de -30 a +60 °C.
Especificaciones
Negro | |
420 mm (base interior), 520 mm (base exterior) | |
Bandeja fotográfica | |
4,33 in |
110 mm | |
PVC | |
510 mm (base interior), 610 mm (base exterior) | |
Rectangulares |