Learn More
Novus Biologicals™ DDX3Y Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18326124 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18326124 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18326124
Marca: Novus Biologicals™ NBP316963PEP
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 8653
Peso molecular M.W. Theoretical: 20 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen ATP-dependent RNA helicase DDX3Y, DBYEC 3.6.4.13, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, Y-linked, DEAD box protein 3, Y-chromosomal, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide, Y chromosome, EC 3.6.1
Símbolo de gen DDX3Y
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión DDX3Y