Learn More
Abnova™ DDIT3/FUS DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene transloaction using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FT0017.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
1649/2521 | |
100 µl |
FISH-Ce | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
Líquido |