Learn More
DCTN6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DCTN6 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816744
|
Proteintech
16947-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806744
|
Proteintech
16947-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene contains an RGD (Arg-Gly-Asp) motif in the N-terminal region, which confers adhesive properties to macromolecular proteins like fibronectin. It shares a high degree of sequence similarity with the mouse homolog, which has been suggested to play a role in mitochondrial biogenesis. The exact biological function of this gene is not known.Especificaciones
DCTN6 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O00399, Q9WUB4 | |
10671, 22428, 290798 | |
DCTN6 Fusion Protein Ag10561 | |
Primary | |
-20°C | |
DCTN6 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DCTN6, dynactin 6, Dynactin subunit 6, Dynactin subunit p27, Protein WS 3, WS 3, WS3 | |
Dctn6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |