Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Daytona
Ideal para ambientes cálidos y cerrados. Incluye la tecnología única Hydro-Tec™ Sanitized Silver de Emma, que elimina la humedad y la transpiración al instante. Las punteras sintéticas reforzadas y los rápidos cierres de velcro hacen que el modelo Daytona sea transpirable, fácil de llevar e increíblemente cómodo.
Marca: Emma Safety Footwear MM78654047
Detalles adicionales : Peso : 1.68000kg
Descripción
- S1-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones secas.
- Estructura de nobuck
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Cierre de velcro
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro, Gris | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
47 |
Velcro | |
Daytona | |
Nobuck | |
Steel |