Learn More
Thermo Scientific™ Salidas de datos para ultracongeladores
Integre salidas de datos Thermo Scientific™ para ultracongeladores con una amplia variedad de ultracongeladores para aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.
Marca: Thermo Scientific™ 195895
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Integre salidas de datos Thermo Scientific™ para ultracongeladores con una amplia variedad de ultracongeladores para aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.
RS-232:- Las salidas analógicas de 4-40 mA y RS-232 son de serie en congeladores Thermo Scientific™ Forma™ serie 8600. Estas opciones adicionales están diseñadas para necesidades específicas.Estas opciones adicionales están diseñadas para cubrir necesidades específicas.
- La salida RS-232 permite la conexión a un ordenador, un registrador o un dispositivo de monitorización independiente. La salida RS-485 permite una conexión directa con el sistema de monitor/alarma modelo 1535.
Nota:
RS-232 no es compatible con el sistema de monitor/alarma Forma modelo 1535.
Especificaciones
RS-232; 0-1V | |
Forma™ 8600, HERAfreeze™ HFC, Revco™ CxF, Serie TSC | |
0/1 V |
Electrónica de refrigerador/congelador | |
Alarma, registrador |