Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Anillo óptico de campo oscuro para luz anular Slim VisiLED
Tienda Schott ProductosDescripción
- Anillo óptico de enfoque para campo oscuro
- Distancia de trabajo de 5 a 25 mm
- Para su uso con luz anular Slim VisiLED (400 150)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Anillo óptico de campo oscuro |
| Distancia de enfoque | Distancia de trabajo libre: Entre 5 y 20 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para estereomicroscopía |
| Para utilizar con (equipo) | Luz anular LED VisiLED Slim (400 150) |