Learn More
Olympus™ Diafragma de luz de campo oscuro, CH2-DS
Código de producto. 12543856
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopios CH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12543856 Microscopios CH cada uno
1 options
Código de producto. 12543856
Marca: Olympus™ K10017073
Bloquee la luz en el centro del campo de visión para mejorar el contraste del objeto central. El diafragma de luz de campo oscuro Olympus™ CH2-DS se ajusta a la fuente de luz bajo platina del modelo CH.
  • Se ajusta a la fuente de luz bajo platina del modelo CH.
  • Bloquea la luz central permitiendo que el fondo sea oscuro.
  • Funciona bien con objetivos de baja y media potencia
Especificaciones
Diámetro (métrico) 34 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios CH