Learn More
Motic Fluorescence Filter Set for BA410E/AE31E
Código de producto. 15751907
Change view
Click to view available options
Línea de productos:
DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350
TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Línea de productos unitSize
15751907 DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350 cada uno
13228169 TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546 cada uno
2 options
Código de producto. 15751907
Marca: Motic 1101000203271
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This is an accessory part for the BA410E series and AE31E series. Filter sets require an EPI-Fluorescence attachment for BA or attachment for AE to function.
    li>Valid for BA410E Binocular Sextuple 50W, BA410E Binocular Sextuple 100W, BA410E Trinocular Sextuple 50W, BA410E Trinocular Sextuple 100W, AE31E Binocular, AE31E Trinocular, AE31E Binocular 100W, AE31E Trinocular 100W
Especificaciones
Tipo Filter Cube
Línea de productos DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350