Learn More
D-tirosina tert-butil éster, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15499888
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
87553-74-0
C13H19NO3
237.30
MFCD00191035
DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N
h-d-tyr-otbu, tert-butyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, d-tyrosine,1,1-dimethylethyl ester, d-tyrosine tert-butyl ester, d-tyrosine tert.butyl ester, d-tyrosine-t-butylester, r-tert-butyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, r-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester
7408333
tert-butyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
CC(C)(C)OC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
87553-74-0
C13H19NO3
237.30
MFCD00191035
DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N
h-d-tyr-otbu, tert-butyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, d-tyrosine,1,1-dimethylethyl ester, d-tyrosine tert-butyl ester, d-tyrosine tert.butyl ester, d-tyrosine-t-butylester, r-tert-butyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, r-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester
7408333
tert-butyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
CC(C)(C)OC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
D-Tyrosine tert-butyl ester, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-tirosina tert-butil éster se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Muy ligeramente soluble en agua fría.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material D-Tyrosine tert-butyl ester
Información de solubilidad Very slightly soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.14
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 1 g
Forma física Sólido