Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-triptófano, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
D-Tryptophan is used for human embryonic kidney cell (HEK-293, ATCC: CRL-1573) culture. The product is a sweetener used to study the release of incretins from enteroendocrine cells triggered by sugar but not by sweeteners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El D-triptófano se utiliza para el cultivo de células embrionarias de riñón humano (HEK-293, ATCC: CRL-1573). El producto es un edulcorante que se utiliza para estudiar la liberación de los increíbles de las células enteroendocrinas provocada por el azúcar pero no por los edulcorantes.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico 0,5 M (50 mg/ml), agua (11 mg/ml a 20 °C), alcohol caliente y dimetilsulfóxido. Insoluble en cloroformo.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El D-triptófano se utiliza para el cultivo de células embrionarias de riñón humano (HEK-293, ATCC: CRL-1573). El producto es un edulcorante que se utiliza para estudiar la liberación de los increíbles de las células enteroendocrinas provocada por el azúcar pero no por los edulcorantes.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico 0,5 M (50 mg/ml), agua (11 mg/ml a 20 °C), alcohol caliente y dimetilsulfóxido. Insoluble en cloroformo.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Tryptophan |
Punto de fusión | 273°C (decomposition) |
Beilstein | 86198 |
Información de solubilidad | Soluble in 0.5M hydrochloric acid (50mg/ml),water (11mg/ml at 20°C),hot alcohol,and dimethyl sulfoxide. Insoluble in chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.23 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 5 g |
Rotación óptica | +31.5° (c=1 in Water) |