missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-(+)-Raffinose pentahydrate, 98%, ≥98%, MP Biomedicals™

Catalog Number 11486172
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
17629-30-0
C18H42O21
594.513
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
d-+-raffinosepentahydrate
134129414
(3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximethil)oxano-3,4,5-triol;pentahidrato
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
17629-30-0
C18H42O21
594.513
BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
d-+-raffinosepentahydrate
134129414
(3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximethil)oxano-3,4,5-triol;pentahidrato
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Nombre del producto químico o material D-(+)-Raffinose pentahydrate
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Densidad 1.465g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.5
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'