Learn More
D-Glucurono-6,3-lactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.70€ - 234.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 32449-92-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H8O6 |
Peso molecular (g/mol) | 176.124 |
Número MDL | MFCD00135622 |
Clave InChI | UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N |
Sinónimo | d-glucuro-3,6-lactone |
PubChem CID | 91634076 |
Nombre IUPAC | (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihidroxi-5-oxooxolan-2-il]-2-hidroxiacetaldehído |
SMILES | C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11442558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15861.14 |
25 g |
25.70€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11452558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15861.22 |
100 g |
64.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11462558
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15861.36 |
500 g |
234.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
D-Glucurono-6,3-lactone is a glucuronic acid derivative studied for its effectiveness against canine hepatitis. It is utilized in the studies such as starting regent in the synthesis of 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl) glucuronic acid trichloroethylester, required for the preparation of 1-O-acyl glucuronide of the anti-inflammatory drug ML-3000, synthesis of optically active glucopyranoses, synthesis of long-chain alkyl glucofuranosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicacionesla D-glucurono-6,3-lactona es un derivado del ácido glucurónico estudiado por su eficacia contra la hepatitis canina. Se utiliza en estudios tales como el reactivo inicial en la síntesis del ácido glucónico tricloroetílico 2,3,4,-tris(terc-butildimetisililo, necesario para la preparación del glucorónido 1-O-acilo del antiinflamatorio ML-3000, la síntesis de glucopiranosas ópticamente activas, la síntesis de alquil glucofuranosidos de cadena larga.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Identificadores de productos químicos
32449-92-6 | |
176.124 | |
UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N | |
91634076 | |
C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O |
C6H8O6 | |
MFCD00135622 | |
d-glucuro-3,6-lactone | |
(2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihidroxi-5-oxooxolan-2-il]-2-hidroxiacetaldehído |
Especificaciones
D-Glucurono-6,3-lactone | |
174°C (decomposition) | |
MFCD00135622 | |
14,4467 | |
Soluble in Water. | |
+19° (c=8 in Water) | |
(2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihidroxi-5-oxooxolan-2-il]-2-hidroxiacetaldehído | |
91634076 | |
99% |
32449-92-6 | |
C6H8O6 | |
83595 | |
d-glucuro-3,6-lactone | |
UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N | |
C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O | |
176.124 | |
176.12 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 251-053-3
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ8930000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only