Learn More
D-Glucurono-6,3-lactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442558 25 g 25 g
11452558 100 g 100 g
11462558 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15861.14
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.124 g/mol
D-Glucurono-6,3-lactone is a glucuronic acid derivative studied for its effectiveness against canine hepatitis. It is utilized in the studies such as starting regent in the synthesis of 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl) glucuronic acid trichloroethylester, required for the preparation of 1-O-acyl glucuronide of the anti-inflammatory drug ML-3000, synthesis of optically active glucopyranoses, synthesis of long-chain alkyl glucofuranosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la D-glucurono-6,3-lactona es un derivado del ácido glucurónico estudiado por su eficacia contra la hepatitis canina. Se utiliza en estudios tales como el reactivo inicial en la síntesis del ácido glucónico tricloroetílico 2,3,4,-tris(terc-butildimetisililo, necesario para la preparación del glucorónido 1-O-acilo del antiinflamatorio ML-3000, la síntesis de glucopiranosas ópticamente activas, la síntesis de alquil glucofuranosidos de cadena larga.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32449-92-6
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.124
Número MDL MFCD00135622
Clave InChI UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Sinónimo d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
Nombre IUPAC (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihidroxi-5-oxooxolan-2-il]-2-hidroxiacetaldehído
SMILES C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material D-Glucurono-6,3-lactone
Punto de fusión 174°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 83595
Índice Merck 14,4467
Información de solubilidad Soluble in Water.
Rotación óptica +19° (c=8 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.