Learn More
D-Biotin, ≥97.5%, MP Biomedicals™
106.00€ - 379.48€
CAS | 58-85-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H16N2O3S |
Peso molecular (g/mol) | 244.31 |
Número MDL | MFCD00005541 |
Clave InChI | YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin |
PubChem CID | 171548 |
ChEBI | CHEBI:15956 |
Nombre IUPAC | Ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico |
SMILES | OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11308609
|
MP Biomedicals
0210102301 |
1 g |
106.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11318609
|
MP Biomedicals
0210102305 |
5 g |
379.48€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
58-85-5 | |
244.31 | |
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N | |
171548 | |
Ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico |
C10H16N2O3S | |
MFCD00005541 | |
biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin | |
CHEBI:15956 | |
OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 |
Especificaciones
D-Biotin | |
Blanco | |
C10H16N2O3S | |
biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin | |
OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12 | |
244.31 | |
CHEBI:15956 | |
Polvo cristalino |
58-85-5 | |
≥97.5% | |
MFCD00005541 | |
YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N | |
Ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico | |
171548 | |
244.3 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-399-3