Learn More
D-biotina, ≥ 97,5 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11308609 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308609 1 g 1 g
11318609 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308609 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210102301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    113.40€ / 1 g
    Ahorro 6.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
CAS 58-85-5
Fórmula molecular C10H16N2O3S
Peso molecular (g/mol) 244.31
Número MDL MFCD00005541
Clave InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nombre IUPAC ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Biotin
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97.5%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.3
Forma física Polvo cristalino