Learn More
Clorhidrato de citosina β-D-arabinofuranosido, 99 %, cristalino
CAS | 69-74-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H14ClN3O5 |
Peso molecular (g/mol) | 279.68 |
Número MDL | MFCD00012839 |
Clave InChI | KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N |
Sinónimo | cytarabine hydrochloride |
PubChem CID | 134129637 |
SMILES | Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10173294
|
Thermo Scientific Acros
227180010 |
1 g | Frasco de vidrio |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
69-74-9 | |
279.68 | |
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N | |
134129637 |
C9H14ClN3O5 | |
MFCD00012839 | |
cytarabine hydrochloride | |
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Especificaciones
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride | |
197.0°C to 198.0°C | |
Auténtico | |
C9H14ClN3O5 | |
10, 2778 | |
cytarabine hydrochloride | |
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O | |
279.68 | |
279.67 | |
Polvo cristalino |
69-74-9 | |
Blanco | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00012839 | |
+127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O)) | |
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N | |
4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one hydrochloride | |
134129637 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Provoca irritación ocular grave, Se sospecha que provoca defectos genéticos, Se sospecha que dañar el feto, Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Lesiones o irritación ocular graves (category 2), Mutagenicidad en células germinales (category 2), Toxicidad para la reproducción (category 2), Sensibilización cutánea (category 1)
missing translation for 'einecsNumber' : 200-713-9
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.