Learn More
Clorhidrato de citosina β-D-arabinofuranosido, 99 %, cristalino
Código de producto. 10173294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173294 1 g Frasco de vidrio 1 g
10021704 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10173294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227180010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    172.65€ / 1 g
    Ahorro 33.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69-74-9 | Molecular Formula: C9H14ClN3O5 | Molecular Weight: 279.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-74-9
Fórmula molecular C9H14ClN3O5
Peso molecular (g/mol) 279.68
Número MDL MFCD00012839
Clave InChI KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Sinónimo cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
Punto de fusión 197.0°C to 198.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 10, 2778
Rotación específica +127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O))
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]pirimidina-2-ona; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.67
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.