Learn More
Citosina, 99 %
124.00€ - 1375.00€
CAS | 71-30-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H5N3O |
Peso molecular (g/mol) | 111.10 |
Número MDL | MFCD00006034 |
Clave InChI | OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine |
PubChem CID | 597 |
ChEBI | CHEBI:16040 |
SMILES | NC1=CC=NC(=O)N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10134080
|
Thermo Scientific Acros
161760050 |
5 g | Frasco de vidrio |
124.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10442845
|
Thermo Scientific Acros
161760250 |
25 g | Frasco de vidrio |
442.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15109213
|
Thermo Scientific Acros
161761000 |
100 g | Frasco de vidrio |
1375.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
71-30-7 | |
111.10 | |
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N | |
597 | |
NC1=CC=NC(=O)N1 |
C4H5N3O | |
MFCD00006034 | |
cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine | |
CHEBI:16040 |
Especificaciones
Cytosine | |
>300.0°C | |
0.5% max. (105°C, 5 hrs) | |
99% min. (HPLC) | |
MFCD00006034 | |
15,2792 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkalines and acids,slightly soluble in ethanol,chloroform,,insoluble in ether and hydrocarbons | |
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N | |
6-amino-1H-pirimidin-2-ona | |
597 | |
111.1 | |
Polvo cristalino |
71-30-7 | |
Blanco a amarillo | |
Auténtico | |
C4H5N3O | |
24,314 | |
cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine | |
98% min. (lambda max. 275nm,pH 1) molar absorptivity 10400+/-2%,on dry basis | |
NC1=CC=NC(=O)N1 | |
111.10 | |
CHEBI:16040 | |
99+% |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 200-749-5
RUO – Research Use Only