Learn More
Citosina, 99 %
Código de producto. 15109213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15109213 100 g Frasco de vidrio 100 g
10134080 5 g Frasco de vidrio 5 g
10442845 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15109213 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161761000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2027
Añadir a la cesta
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-30-7
Fórmula molecular C4H5N3O
Peso molecular (g/mol) 111.10
Número MDL MFCD00006034
Clave InChI OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytosine
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 24,314
Índice Merck 15,2792
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkalines and acids,slightly soluble in ethanol,chloroform,,insoluble in ether and hydrocarbons
Espectrofotometría 98% min. (lambda max. 275nm,pH 1) molar absorptivity 10400+/-2%,on dry basis
Nombre IUPAC 6-amino-1,2-dihidropirimidina-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino