Learn More
Cytokeratin 7 Rabbit, Clone: KRT7/1499R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3855-RBM9-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910338
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Cytokeratin 7
Cytoplasmic
KRT7/1499R
Unconjugated
NP_011536627
Rabbit
55kDa
Protein A/G Purified
RUO
3855
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
KRT7
Recombinant full-length human KRT7 protein
HeLa cells. Carcinoma of ovary, lung, cervix, or breast
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.