Learn More
Cytokeratin 10 Mouse, Clone: SPM623, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3858-MSM3X-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910358
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Cytokeratin 10
Cytoplasmic
SPM623
Unconjugated
NP_000412
Mouse
56.5kDa
Protein A/G Purified
RUO
3858
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
KRT10
Cytoskeletal preparation extracted from human ectocervical epithelium
A431, HeLa, MCF7 cells. Esophagus or tonsil.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.