missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome C, MP Biomedicals™

Catalog Number 11433430
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
9007-43-6
C40H48FeN6O6S4
892.94
MFCD00130890
UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L
cytochrome c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropyl sulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl propanoic acid; iron 2+
16057918
CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
9007-43-6
C40H48FeN6O6S4
892.94
MFCD00130890
UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L
cytochrome c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropyl sulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl propanoic acid; iron 2+
16057918
CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C

Regarded as a universal catalyst of respiration, forming an essential electron-bridge between the respirable substrates and oxygen. Cytochrome C, MP Biomedicals is an electron-carrying mitochondrial protein that plays a vital role in cellular oxidations i

La transición del citocromo C entre los estados ferroso y férreo dentro de la célula lo convierte en un eficiente transportador biológico de electrones.

  • Se ha identificado como un importante mediador en las vías apoptóticas. La liberación del citocromo mitocondrial C en el citoplasma estimula la apoptosis y se utiliza comúnmente como indicador del proceso apoptótico en la célula.
  • La investigación sobre el efecto de la saponina de París I (PS I) en el crecimiento de las células de carcinoma gástrico humano (células SGC7901) ha mostrado un nivel elevado de citocromo c. Los resultados son una inhibición de la proliferación en las células SGC7901 al inducir la apoptosis dependiente de las mitocondrias a través del citocromo C.
  • Se caracterizaron los sitios específicos y la extensión de la oxidación en el Citocromo C de caballo tratado con H2O2 y UV. Se sugirió que el estado de estos sitios podría utilizarse como un biomarcador del entorno oxidativo de una célula.
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Dark red to Red-Brown Solution at 10mg plus 1mL of water.
Nombre IUPAC Ácido 3-[8,13-bis[1-[2-amino-3-(metilamino)-3-oxopropil]sulfaniletil]-18-(2-carboxietil)-3,7,12,17-tetrametilporfirin-21,24-diid-2-il]propanoico;hierro(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) ∼12,000
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Polvo granate oscuro y brillante.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'