Learn More
Citidina-5'-trifosfato, sal disódica dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cytidine to 5 '-Triphosphate Disodium Salt Dihydrate |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.13 (anhydrous) |
Envase | Frasco de plástico |