Learn More
Citidina-5'-trifosfato, sal disódica dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082746
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de plástico
81012-87-5
C9H18N3Na2O16P3
563.15
MFCD00150807
KNSYTSUGTLJHPS-ODQFIEKDSA-L
cytidine 5 '-triphosphate sodium salt, cytidine 5 '-triphosphate tetrasodiμm
129893565
disodium dihydrate phosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
O.O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
81012-87-5
C9H18N3Na2O16P3
563.15
MFCD00150807
KNSYTSUGTLJHPS-ODQFIEKDSA-L
cytidine 5 '-triphosphate sodium salt, cytidine 5 '-triphosphate tetrasodiμm
129893565
disodium dihydrate phosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
O.O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre del producto químico o material Cytidine to 5 '-Triphosphate Disodium Salt Dihydrate
Forma física Polvo
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.13 (anhydrous)
Envase Frasco de plástico