Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel, Round Bottom
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06001488
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
Tubos DURAN™ | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Brida de laboratorio 150 | |
Cilíndrico | |
250 mm |
10 L | |
420 mm | |
Matraz de reacción | |
Redondo |