Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares para GC CYDEX-B
Se utilizan para la separación de los compuestos enatioméricos que se encuentran en lproductos naturales. Las columnas capilares para GC CYDEX-B de Trajan Scientific and Medical son quirales.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054900
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Separación de compuestos quirales
Especificaciones
Columna capilar para GC Cydex-B™ | |
Separación de los compuestos enatioméricos que se encuentran en los productos naturales | |
0,25 μm | |
Beta-ciclodextrina permetilada (quiral) |
0,22 mm | |
30 °C a 220/240 °C | |
25 m | |
CYDEX-B |