missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ciclooctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7023853
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
696-71-9
C8H16O
128.22
MFCD00001744
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
cyclooctyl alcohol, 1-hydroxycyclooctane, acmc-209oac, fhadsmkorvfyos-uhfffaoysa
12766
cyclooctanol
OC1CCCCCCC1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
696-71-9
C8H16O
128.22
MFCD00001744
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
cyclooctyl alcohol, 1-hydroxycyclooctane, acmc-209oac, fhadsmkorvfyos-uhfffaoysa
12766
cyclooctanol
OC1CCCCCCC1

Cyclooctanol is a key starting material used for the preparation of cylooctanone by using a chromic acid reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ciclooctanol es un material de partida fundamental utilizado en la preparación de la ciclooctanona mediante el uso de un reactivo de ácido crómico.

Solubilidad
Miscible con acetona.

Notas
Contiene +75 % de ciclopentano; el resto está compuesto por hidrocarburos C{5} y C{6}. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruro ácido y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclooctanol
Punto de fusión 14°C to 15°C
Densidad 0.97
Punto de ebullición 97°C to 98°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 25 g
Beilstein 1848166
Información de solubilidad Miscible with acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'