Learn More
Sulfuro de metilo ciclohexílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
49.10€ - 167.00€
CAS | 7133-37-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H14S |
Peso molecular (g/mol) | 130.25 |
Número MDL | MFCD00039460 |
Clave InChI | QQBIOCGHCKNYGP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cyclohexyl methyl sulfide, methylthio cyclohexane, sulfide, cyclohexyl methyl, cyclohexane, methylthio, methylthiocyclohexane, methylcyclohexylsulfide, cyclohexylmethylsulphide, cyclohexyl methylsulfide, methyl cyclohexyl sulfide, methylsulfanyl cyclohexane |
PubChem CID | 81553 |
SMILES | CSC1CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11362276
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03712.06 |
5 g |
49.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11372276
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03712.14 |
25 g |
167.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cyclohexyl methyl sulfide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl sulfuro de ciclohexilmetilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 173,5 mg/l a 25 °C, alcohol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
7133-37-1 | |
130.25 | |
QQBIOCGHCKNYGP-UHFFFAOYSA-N | |
81553 |
C7H14S | |
MFCD00039460 | |
cyclohexyl methyl sulfide, methylthio cyclohexane, sulfide, cyclohexyl methyl, cyclohexane, methylthio, methylthiocyclohexane, methylcyclohexylsulfide, cyclohexylmethylsulphide, cyclohexyl methylsulfide, methyl cyclohexyl sulfide, methylsulfanyl cyclohexane | |
CSC1CCCCC1 |
Especificaciones
Cyclohexyl methyl sulfide | |
-80°C | |
89°C to 90°C (35 mmHg) | |
Unpleasant | |
1.494 | |
UN3334 | |
cyclohexyl methyl sulfide, methylthio cyclohexane, sulfide, cyclohexyl methyl, cyclohexane, methylthio, methylthiocyclohexane, methylcyclohexylsulfide, cyclohexylmethylsulphide, cyclohexyl methylsulfide, methyl cyclohexyl sulfide, methylsulfanyl cyclohexane | |
QQBIOCGHCKNYGP-UHFFFAOYSA-N | |
(methylsulfanyl)cyclohexane | |
81553 | |
97% |
7133-37-1 | |
0.944 | |
61°C (142°F) | |
C7H14S | |
MFCD00039460 | |
1919309 | |
Soluble in water 173.5mg/L @ 25°C,alcohol. | |
CSC1CCCCC1 | |
130.25 | |
130.25 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 230-431-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only