Learn More
Sulfuro de metilo ciclohexílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362276 5 g 5 g
11372276 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03712.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7133-37-1 | C7H14S | 130.25 g/mol
Cyclohexyl methyl sulfide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de ciclohexilmetilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 173,5 mg/l a 25 °C, alcohol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7133-37-1
Fórmula molecular C7H14S
Peso molecular (g/mol) 130.25
Número MDL MFCD00039460
Clave InChI QQBIOCGHCKNYGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl methyl sulfide, methylthio cyclohexane, sulfide, cyclohexyl methyl, cyclohexane, methylthio, methylthiocyclohexane, methylcyclohexylsulfide, cyclohexylmethylsulphide, cyclohexyl methylsulfide, methyl cyclohexyl sulfide, methylsulfanyl cyclohexane
PubChem CID 81553
SMILES CSC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl methyl sulfide
Punto de fusión -80°C
Densidad 0.944
Punto de ebullición 89°C to 90°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (142°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.494
Cantidad 5 g
Número UN UN3334
Beilstein 1919309
Información de solubilidad Soluble in water 173.5mg/L @ 25°C,alcohol.
Nombre IUPAC (methylsulfanyl)cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.25
Porcentaje de pureza 97%