Learn More
Ácido ciclohexanopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96594
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
701-97-3
C9H16O2
156.23
MFCD00001527
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
69702
ácido 3-ciclohexilpropanoico
OC(=O)CCC1CCCCC1
701-97-3
C9H16O2
156.23
MFCD00001527
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
69702
ácido 3-ciclohexilpropanoico
OC(=O)CCC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclohexanepropionic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 14.0°C to 17.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9980g/mL
Punto de ebullición 275.7°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.4630 to 1.4650
Cantidad 50 g
Beilstein 09, 82
Gravedad específica 0.998
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido