Learn More
CYB5B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno CYB5B
Concentración 0.25 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16814664
Ver documentos
Proteintech
15469-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16804664
Ver documentos
Proteintech
15469-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CYB5B gene ontology annotations related to this gene include enzyme activator activity; heme binding; metal ion binding.
Especificaciones
Especificaciones
CYB5B
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O43169, P04166, Q9CQX2
66427, 80773, 80777
CYB5B Fusion Protein Ag7771
Primary
-20°C
CYB5B
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CYB5 M, CYB5B, CYB5M, CYPB5M, Cytochrome b5 type B, OMB5
Cyb5b
IgG
Antigen Affinity Chromatography