Learn More
CYB5B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16804664 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16804664 150 μL 150 microlitros
16814664 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16804664
Marca: Proteintech 154691AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CYB5B gene ontology annotations related to this gene include enzyme activator activity; heme binding; metal ion binding.
Especificaciones
Antígeno CYB5B
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CYB5B
N.º de referencia del gen O43169, P04166, Q9CQX2
Alias de gen CYB5 M, CYB5B, CYB5M, CYPB5M, Cytochrome b5 type B, OMB5
Símbolos de los genes Cyb5b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CYB5B Fusion Protein Ag7771
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66427, 80773, 80777
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG