Learn More
CXCR4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno CXCR4
Concentración 0.29 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16867903
Ver documentos
Proteintech
11073-2-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16857903
Ver documentos
Proteintech
11073-2-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CXCR4 may be involved in WHIM syndrome (WHIMS). Immunodeficiency disease characterized by neutropenia, hypogammaglobulinemia and extensive human papillomavirus (HPV) infection. Despite the peripheral neutropenia, bone marrow aspirates from affected individuals contain abundant mature myeloid cells, a condition termed myelokathexis. The disease is caused by mutations affecting the gene represented in this entry.
Especificaciones
Especificaciones
CXCR4
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O08565, P61073, P70658
12767, 60628, 7852
CXCR4 Fusion Protein Ag1528
Primary
-20°C
CXCR4
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CD184, CXC R4, CXCR 4, CXCR4, CXCR4B, D2S201E, FB22, Fusin, HM89, HSY3RR, LAP3, LCR1, LESTR, SDF 1 receptor, WHIM
Cxcr4
IgG
Antigen Affinity Chromatography