Learn More
Fisherbrand™ Anillos recortados
Con sección recortada para facilitar la extracción del equipo.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10778675
  • 24.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La longitud del tubo hasta el centro de la nuez de sujeción es de aproximadamente 60 mm
  • Construido en acero dulce con juntas soldadas
  • Cincado
Especificaciones
Especificaciones
Acero dulce
Anillo Stativ
Cincado
100 mm
Sección recortada