Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de ARN TaqMan™ plus personalizado, grande
Ensayo de ARN TaqMan™ plus personalizado, grande
Marca: Applied Biosystems™ 4441118
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Los ensayos de expresión TaqMan™ personalizados son la versión personalizada de nuestros ensayos de nucleasa para PCR en tiempo real de 5‘ TaqMan™ prediseñados para la cuantificación relativa de la expresión de ARN. Proporciónenos una secuencia objetivo, o envíenos secuencias de primer/sonda de su propio diseño utilizando nuestra herramienta de diseño de ensayos personalizada.Especificaciones
Ensayo de ARN TaqMan™ plus personalizado, concentración 60X, 2900 reacciones, los ensayos de expresión son la versión personalizada de nuestros ensayos de nucleasa de 5' TaqMan prediseñados para PCR en tiempo real, para la cuantificación relativa de la expresión de ARN | |
2900 | |
Ensayo de ARN TaqMan™ plus personalizado, grande | |
60 x |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.