Learn More
Cumeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081750
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2500 mL
98-82-8
C9H12
120.195
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
cumeno
CC(C)C1=CC=CC=C1
98-82-8
C9H12
120.195
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
cumeno
CC(C)C1=CC=CC=C1
Cumene is used in the production of phenol and acetone. It is used as a thinner for paints, lacquers, and enamels and as a component of high octane fuels. It is used in the manufacture of phenol, acetone, acetophenone, and methylstyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cumeno se utiliza en la producción de fenol y acetona, como diluyente para pinturas, lacas y esmaltes, y como componente de combustibles de alto octanaje. También se emplea en la fabricación de fenol, acetona, acetofenona y metilestireno.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, acetona, benceno y tetracloruro de carbono. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperaturas de 2 a 8 °C. Evitar almacenar expuesto al aire durante un periodo prolongado. Incompatible con ácidos y materiales oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cumene
Punto de fusión -96°C
Densidad 0.864
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.491
Cantidad 250 mL
Número UN UN1918
Beilstein 1236613
Índice Merck 14,2617
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,acetone,benzene,carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido