Learn More
Cumeno, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-94452
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
98-82-8
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
cumeno
CC(C)C1=CC=CC=C1
98-82-8
MFCD00008881
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
7406
CHEBI:34656
cumeno
CC(C)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cumene
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -96.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8620g/mL
Punto de ebullición 152.0°C to 154.0°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H12
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4905 to 1.4925
Cantidad 1 L
Beilstein 05, 393
Índice Merck 15, 2607
Gravedad específica 0.862
Información de solubilidad Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone
Peso molecular (g/mol) 120.19
Viscosidad 0.79 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido