Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Streptococcus pneumoniae ATCC ™6303™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4608221
Detalles adicionales : Peso : 0.02800kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco asas por paquete.
Spezifikation
6303TM* | |
Culti-Loops | |
Cocos | |
5 asas/paquete |
Streptococcus pneumoniae ATCC™ 6303™ | |
Media Broth | |
Control de calidad cualitativo | |
WDCM00005, [CIP 104225] |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.