Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSE225S Model Semi-micro Analytical Balances
Pure and Simple Weighing
Marca:  Sartorius™ MSE225S-0CE-DU
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11898581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
ISO; FDA/USP; GxP; Verified
0.15 mg
LCD, Black and White
Grams
Manual Analytic Draft Shield and Certification
Assisted
≤6 sec.
MSE225S
0 to 60 g: 0.015, 60 to 120 g: 0.025 mg
5°C to 40°C
Semi-micro Analytical Balance
192 mm
250 mm
154 mm
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
7 w
50/60 Hz
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
220 g
0.01 mg
Cubis™ now covers the entire range from the
IP 54
≤0.1 mg
20 mg
Square
≤2 sec.
100 g
154 x 192 x 250 mm
85 mm
261 mm
85 mm
100/240 V
1 A
Certificados
Ver productos accesorios