Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
Medio CTS™ KnockOut™ SR sin xenógenos
Marca: Gibco™ 12618012
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Descripción
El medio GIBCO™ CTS™ KnockOut™ SR sin xenógenos, cuando se formula como medio completo, permite el crecimiento y la expansión de células madre embrionarias humanas (hESC) y células madre pluripotentes inducidas humanas (hiPSC) en un medio de cultivo celular que contiene solo proteínas recombinantes humanas o de origen humano, lo que facilita la transición de la investigación del hESC e hiPSC de sobremesa a la clínica.La línea de productos CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
El medio CTS™ KnockOut™ SR sin xenógenos no contiene componentes bovinos u otros no humanos derivados de animales. Además de la expansión y del mantenimiento de cultivos de células madre pluripotentes, el medio CTS™ KnockOut™ SR sin xenógenos se puede utilizar para estudios hESC⁄hiPSC de criopreservación, derivación y diferenciación.
Los productos GIBCO™ CTS™ son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada como certificados de análisis, certificados de origen y acceso a cartas de autorización de nuestros archivos principales sobre fármacos, según corresponda.
Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos de células y tejido ex vivo. PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para administrarlo de forma directa en seres humanos o animales.
Especificaciones
Almacenar de – 5 a – 20 °C y proteger de la luz. | |
Sin suero | |
Medios para células madre | |
Bottle | |
Embalaje sostenible | |
100 mL |
Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (ISPC) | |
Congelado | |
Estéril con filtro | |
Terapia celular, investigación clínica, investigación traslacional | |
Buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820 e ISO 13485 | |
Hielo seco |
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.