Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.4 mM Ready-To-Use) with Sapphire-II™ Enhancer, Size B
Sustrato de fosfatasa alcalina quimioluminiscente listo para su uso, para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa o ensayos basados en soluciones.
Marca: Invitrogen™ T2210
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
- Detecte moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes
- Presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como los métodos Western, Southern y Northern blotting.
- Se utiliza en ensayos basados en soluciones como los inmunoensayos, los ensayos con sondas de ADN, los ensayos enzimáticos y los ensayos con genes indicadores
- Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de luminiscencia persiste durante varias horas
- Los potenciadores aumentan la sensibilidad y la salida de luz
Especificaciones
Sustrato | |
Mediciones | |
CSPD™, NovaBright™ | |
Almacene el producto a 4 °C. |
Quimioluminiscente | |
Frasco | |
Fosfatasa alcalina | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.