Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC Two-Door Light Gray Safety Storage Cabinet
For the safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas.
Marca: Asecos™ 3049504130510
Detalles adicionales : Peso : 119.00000kg
Descripción
- Construcción sólida y duradera: construcción resistente totalmente soldada para altos requisitos industriales
- Cuerpo exterior de alta calidad resistente a arañazos
- Construcción con puertas de pared doble
- De acuerdo con TRGS 510
- Disponible con puertas de una o dos hojas
- Diseño bicolor moderno
- Ventilación: lista para la conexión a un sistema de escape técnico (DN 75), ventilación natural en la parte inferior del armario
- Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
- El equipamiento interior disponible incluye estantes de altura ajustable, estantes extraíbles y sumideros inferiores
- Superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro, integrado en el asa giratoria
Especificaciones
3 estantes de acero laminado con revestimiento en polvo de 100 kg; 1 inserto de acero laminado galvanizado de 60 kg; 1 sumidero de acero laminado galvanizado de 33 l | |
Almacenamiento de sustancias tóxicas y no inflamables | |
Acero | |
110 kg | |
Gris claro | |
Con aletas | |
TRGS 510 |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Revestimiento de polvo | |
520 × 1055 × 1950 mm | |
493 × 996 × 1835 mm | |
3 estantes de acero laminado con revestimiento en polvo, 100 kg cada uno, inserto de 60 kg, sumidero de 33 l, Carga máxima de 600 kg | |
2 |