Learn More
Gibco™ Cryopreserved Hepatocyte Plating Medium (CHPM)
Medio para placas de hepatocitos crioconservados (CHPM)
Marca: Gibco™ CM9000
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Descripción
El medio para placas de hepatocitos crioconservados (CHPM) se usa para la siembra en placa de hepatocitos humanos crioconservados Gibco™ para una formación en monocapa y una fijación óptimas.Para uso exclusivo en investigación. No se ha diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlace relacionado
Más información sobre nuestros reactivos para cultivo celular de hepatocitos
Especificaciones
Almacenar a 4 °C | |
Suplementados con SFB | |
Suplemento de hepatocitos | |
Rojo de fenol | |
50 mL | |
Hielo húmedo |
Células de hepatocitos | |
Líquido | |
Estéril | |
Gibco™ | |
Formulación exclusiva proporcionada por AP Sciences |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.