Learn More
Sperian™ Guantes criogénicos
Catalog Number 11876920
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Proporcionan protección frente a pequeñas gotas de gas líquido a temperaturas de hasta – 170 °C. Los guantes criogénicos Sperian™ Honeywell™ están revestidos al completo con 2 capas de aluminio/vellón.
  • Cuero flor de piel de vaca con silicona repelente al agua
  • Corte Gunn, pulgar con solapa, estilo crispin
  • Refuerzo entre el pulgar y el dedo índice
  • Puño de cuero de serraje de 200 mm
  • Correa de ajuste de Velcro™ en el lateral de la palma
  • El puño ofrece una buena protección del antebrazo frente a los riesgos mecánicos y limita los riesgos de intrusión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño 11
Grosor (métrico) 1,1/1,3 mm
Resistente a Resistencia a frío conductor: 2, resistencia a frío de contacto: 2
Clasificación de desgarro 2
Longitud (métrico) 400 mm