Learn More
Thermo Scientific™ Guantes criogénicos, hasta el antebrazo
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Descripción
Manipule con seguridad las muestras de almacenamiento ultrabajo y criogénico con estos guantes criogénicos que ofrecen un alto nivel de protección térmica.
- Protección cómoda, ligera y transpirable
- Hebillas laterales que permiten abrocharlos y desabrocharlos rápidamente
- Disponibles en diversos tamaños
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Descripción | Hasta el antebrazo |
Color | Azul |
Hand | Específico |
Tamaño | Pequeño |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de muestras procedentes del almacenamiento a temperaturas ultrabajas y criogénicas |
Longitud (imperial) | 14 in |
Longitud (métrico) | 35,6 cm |