Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Elbow Length Cryogenic Gloves
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Marca: Tempshield™ EBM
Detalles adicionales : Peso : 0.15200kg
Alertas:
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Descripción
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
- Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
- Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
- El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
- Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
- No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
EN 420, EN 511 | |
Azul | |
Guantes criogénicos | |
Sí | |
Cryo-Gloves™ | |
de -196 °C | |
Entre 44 y 50 cm |
Longitud hasta el codo | |
Específico | |
Medio | |
Manipulación de hielo seco, congeladores de baja/baja temperatura y sistemas criogénicos cerrados | |
-320 °F | |
17,3/19,8 pulg |